Tlačiť
Diethyl iminodiacetate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
407320250 407321000 407320050
ACRO407320250EA 182.91 EUR
ACRO407320250 ACRO407321000 ACRO407320050
Diethyl iminodiacetate 98%
Diethyl iminodiacetate
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₈H₁₅NO₄
Teplota varu: 248 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,08 g/cm³
Teplota vzplanutia: 104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041925
Číslo CAS: 6290-05-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %