Tlačiť
Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate 40% vodný roztok tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
407290010 407290030 407292500
ACRO407290010EA 109.91 EUR
ACRO407290010 ACRO407290030 ACRO407292500
Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate 40% vodný roztok tech.
Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate
Appearance: Clear solution
Vzorec: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Teplota varu: 106 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –40 °C
Hustota: 1,29 g/cm³
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051016
Číslo CAS: 140-01-2
OSN: 3267
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear solution
Color scale ≤150 APHA
pH 11.0 to 12.0 (1 % in water)
Titration 39 to 41 %