Tlačiť
Zinc(II) dibenzyldithiocarbamate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
406440250 406441000
ACRO406440250EA 233.05 EUR
ACRO406440250 ACRO406441000
Zinc(II) dibenzyldithiocarbamate 95%
Zinc(II) dibenzyldithiocarbamate
Appearance: White to off-white Powder
Vzorec: C₁₅H₁₅NS₂
Teplota tavenia: 183…188 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014470
Číslo CAS: 14726-36-4
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 188 °C
Assay ≥94 % (ex Zn)