Tlačiť
4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulphonic Acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
406411000 406415000
ACRO406411000EA 109.11 EUR
ACRO406411000 ACRO406415000
4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulphonic Acid 95%
4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulphonic Acid
Appearance: Cream to yellow-brown Crystalline powder
Vzorec: C₁₄H₁₄N₂O₆S₂
Číslo MDL: MFCD00024946
Číslo CAS: 81-11-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Cream to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥94 %