Tlačiť
Diacetin 50% tech. remainder triacetin and monoacetin
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Glycerol alpha,alpha'-Diacetate, 2-Hydroxypropane-1,3-diyl diacetate
406300050 406305000
ACRO406300050EA 31.45 EUR
ACRO406300050 ACRO406305000
Diacetin 50% tech. remainder triacetin and monoacetin
Diacetin
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec: C₇H₁₂O₅
Teplota varu: 280 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,1875 g/cm³
Teplota vzplanutia: 141 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008717
Číslo CAS: 25395-31-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥45 %