Dextran for biochemistry, low fraction
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
406271000
406275000
ACRO406271000EA
277.19
EUR
ACRO406271000
ACRO406275000
Dextran for biochemistry, low fraction
Dextran
Vzorec:
(C₆H₁₀O₅)n Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00130935 Číslo CAS: 9004-54-0 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤7.0 % |
UV | at 375 nm A: ≤0.15 |
Viscosity | 0.22 to 0.27 (1 % at 37°C) |
Ash | ≤2.0 % |
Average molecular weight | 60000 to 90000 |
pH | 4.5 to 7.0 (6 % in water) |