Tlačiť
Dextran for biochemistry, high fraction
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
406261000 406260010
ACRO406261000EA 177.05 EUR
ACRO406261000 ACRO406260010
Dextran for biochemistry, high fraction
Dextran
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00130935
Číslo CAS: 9004-54-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9.0 %
Sulfated ash ≤2.0 %
UV at 375 nm A: ≤0.15
Viscosity 0.4 to 0.5 (1 % at 37°C)
Average molecular weight 250000
pH 4.5 to 7.0 (6 % in water)