Tlačiť
DNA sodium salt (Deoxyribonucleic acid sodium salt), M.W. 50000-100000 Da, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
406250250 406251000
ACRO406250250EA 102.29 EUR
ACRO406250250 ACRO406251000
DNA sodium salt (Deoxyribonucleic acid sodium salt), M.W. 50000-100000 Da, pure
DNA sodium salt (Deoxyribonucleic acid sodium salt)
CAS No.: 68938-01-2
Appearance: Off-white to tan Powder
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00130922
Číslo CAS: 68938-01-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Almost white to light yellow to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤18 %
Protein ≤5 %
Phosphorus (P) ≤9 %