Tlačiť
3-Bromobutanone 95% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
402910050 402910010
ACRO402910050EA 137.99 EUR
ACRO402910050 ACRO402910010
3-Bromobutanone 95% stabilised
3-Bromobutanone
Vzorec: H₃CC(O)BrCHCH₃
Teplota varu: 36 °C (11 mmHg)
Hustota: 1,438 g/cm³
Teplota vzplanutia: 51 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013538
Číslo CAS: 814-75-5
OSN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer ≤1 % magnesium oxide