Tlačiť
Bis(2-ethylhexyl)terephthalate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Bis(2-ethylhexyl) terephthalate
402490010 402492500 402490100
ACRO402490010EA 80.11 EUR
ACRO402490010 ACRO402492500 ACRO402490100
Bis(2-ethylhexyl)terephthalate 97%
Bis(2-ethylhexyl)terephthalate
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec: C₂₄H₃₈O₄
Mw: 390.564 g/mol
Teplota varu: 400 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –67 °C
Hustota: 0.984 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00072256
Číslo CAS: 6422-86-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %