Tlačiť
Leuco malachite green, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4,4'-Bis(dimethylamino)triphenylmethane, 4,4'-(Phenylmethylene)bis(N,N-dimethylaniline), 4,4'-Tetramethyldiaminotriphenylmethane, 4,4'-Benzylidenebis(N,N-dimethylaniline), Leucomalachite green
402110050 402110250
ACRO402110050EA 76.91 EUR
ACRO402110050 ACRO402110250
Leuco malachite green, pure
Leuco malachite green
Appearance: White to light green to light brown to light blue Powder
Vzorec: C₂₃H₂₆N₂
Mw: 330.48 g/mol
Teplota tavenia: 100…102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008315
Číslo CAS: 129-73-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light green to light brown to light blue Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
TMS 0.03 %