Tlačiť
Sodium benzenesulphonate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
401850250 401851000 401855000
ACRO401850250EA 42.92 EUR
ACRO401850250 ACRO401851000 ACRO401855000
Sodium benzenesulphonate 98%
Sodium benzenesulphonate
CAS No.: 515-42-4
Vzorec: C₆H₆O₃S
Teplota tavenia: 450 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00065179
Číslo CAS: 515-42-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (1 g, 105°C, 3 h)
Solubility (5% in water) Clear colorless to almost colorless
HPLC ≥97.5 %