Tlačiť
Barium chloranilate trihydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Chloranilic acid barium salt, Barium 3,6-Dichloro-1,4-dioxo-3,6-cyclohexadiene-2,5-diolate
401660250 401661000
ACRO401660250EA 218.31 EUR
ACRO401660250 ACRO401661000
Barium chloranilate trihydrate
Barium chloranilate trihydrate
Appearance: Brown Powder
Vzorec: C₆H₂Cl₂O₄
Mw: 344.29 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150175
Číslo CAS: 32458-20-1
OSN: 1564
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Suitability (for Sulfate determination) Passes test
Titration with NaOH 94 to 108 %