Barium chloranilate trihydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Chloranilic acid barium salt, Barium 3,6-Dichloro-1,4-dioxo-3,6-cyclohexadiene-2,5-diolate
401660250
401661000
ACRO401660250EA
218.31
EUR
ACRO401660250
ACRO401661000
Barium chloranilate trihydrate
Barium chloranilate trihydrate
Appearance: Brown Powder
Vzorec:
C₆H₂Cl₂O₄ Mw: 344.29 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00150175 Číslo CAS: 32458-20-1 OSN: 1564 ADR: 6.1 III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Suitability | (for Sulfate determination) Passes test |
Titration with NaOH | 94 to 108 % |