Tlačiť
Tetrasodium-1,2-bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: BAPTA-Na4 hydrate, 1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid tetrasodium Salt hydrate, Tetrasodium-1,2-bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetate hydrate
401650010 401650050
ACRO401650010EA 166.87 EUR
ACRO401650010 ACRO401650050
Tetrasodium-1,2-bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetate 95%
BAPTA tetrasodium salt hydrate
CAS No.: 126824-24-6
Vzorec: C₂₂H₂₀N₂Na₄O₁₀·xH₂O
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD02683087
Číslo CAS: 336624-09-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥94.0 %
Water ≤12 % (K.F.)