Tlačiť
Acid orange 5 indicator grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: OrangeIV, Aniline yellow, 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulphonic acid sodium salt, CI 13080, Diphenylamine orange, Indicator, S. No.: 179, Orange IV, Tropaeolin OO
401261000 401260250 401260010
ACRO401261000EA 417.57 EUR
ACRO401261000 ACRO401260250 ACRO401260010
Acid orange 5 indicator grade
Acid orange 5
CAS No.: 554-73-4
Vzorec: C₁₈H₁₄N₃NaO₃S
Mw: 375.38 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00038130
Číslo CAS: 554-73-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Ochre to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 1.4 (red) to pH 2.6 (yellow)
GC ≥97.5 %