Tlačiť
Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate monohydrate 80% tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
400840050 400841000 400845000
ACRO400840050EA 29.8 EUR
ACRO400840050 ACRO400841000 ACRO400845000
Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate monohydrate 80% tech.
Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate monohydrate
Vzorec: C₁₀H₈NNaO₇S₂·1H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150460
Číslo CAS: 312693-54-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to grey Powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 4 % to 6 % (1 g, 150°C, 4 hrs)
HPLC ≥75 %