Tlačiť
Lauroyl peroxide 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
349741000 349745000
ACRO349741000EA 103.89 EUR
ACRO349741000 ACRO349745000
Lauroyl peroxide 99%
Lauroyl peroxide
CAS No.: 105-74-8
Vzorec: (C₁₁H₂₃CO)₂O₂
Teplota tavenia: 53…57 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008964
Číslo CAS: 105-74-8
OSN: 3106
ADR: 5.2,
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or granules or flakes or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
Titration Iodometric ≥98.5 %