Tlačiť
Ethyl-5-chloromethyl-2-furancarboxylate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Chloromethyl-2-furancarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 5-(chloromethyl)furan-2-carboxylate
349730010 349730050 349730250
ACRO349730010EA 44.52 EUR
ACRO349730010 ACRO349730050 ACRO349730250
Ethyl-5-chloromethyl-2-furancarboxylate 95%
Ethyl-5-chloromethyl-2-furancarboxylate
CAS No.: 2528-00-9
Vzorec: C₈H₉ClO₃
Teplota varu: 115 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,225 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173837
Číslo CAS: 2528-00-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %