Tlačiť
Furfuryl glycidyl ether 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2-((Oxiran-2-ylmethoxy)methyl)furan
348490050 348490250
ACRO348490050EA 135.58 EUR
ACRO348490050 ACRO348490250
Furfuryl glycidyl ether 97%
Furfuryl glycidyl ether
Appearance: Clear yellow to brown Liquid
Vzorec: C₈H₁₀O₃
Teplota varu: 103…104 °C (11 mmHg)
Hustota: 1,122 g/cm³
Teplota vzplanutia: 102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013348
Číslo CAS: 5380-87-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %