8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
8-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
347620010
347620050
ACRO347620010EA
134.99
EUR
ACRO347620010
ACRO347620050
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid 98%
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Appearance: Yellow Crystalline powder
Vzorec:
C₁₀H₇NO₃ Mw: 189.17 g/mol Teplota tavenia: 213…214 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00168972 Číslo CAS: 1571-30-8 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 219 to 223 °C |
Titration with TBAH | ≥97.5 % |