Tlačiť
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 8-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
347620010 347620050
ACRO347620010EA 134.99 EUR
ACRO347620010 ACRO347620050
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid 98%
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Appearance: Yellow Crystalline powder
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
Mw: 189.17 g/mol
Teplota tavenia: 213…214 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00168972
Číslo CAS: 1571-30-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 223 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %