Tlačiť
2',7'-Dichlorofluorescein 3',6'-diacetate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2',7'-Dichlorofluorescin diacetate, 2,7-Diazaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid tert-butyl ester, 2',7'-Dichloro-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-diyl diacetate, H₂DCFDA
347250010 347250050
ACRO347250010EA 112.72 EUR
ACRO347250010 ACRO347250050
2',7'-Dichlorofluorescein 3',6'-diacetate 97%
2',7'-Dichlorofluorescein 3',6'-diacetate
CAS No.: 2044-85-1
Appearance: Colorless to off-white Powder or crystals
Vzorec: C₂₄H₁₄Cl₂O₇
Teplota tavenia: 239…246 °C
Teplota vzplanutia: >109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037501
Číslo CAS: 2044-85-1
OSN: 1759
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 246 °C
HPLC ≥96.0 %