Tlačiť
Flavin adenine dinucleotide disodium salt
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl)methoxy)(((((2R,3S,4S)-5-(7,8-dimethyl-2,4-dioxo-2H,3H,4H,10H-benzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl)oxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)phosphinic acid Disodium Salt, FAD-Na2, Flavin Adenine Dinucleotide Disodium Salt, Riboflavin 5'-adenosine diphosphate disodium salt, FAD Disodium Salt
347212500 347210010
ACRO347212500EA 185.86 EUR
ACRO347212500 ACRO347210010
Flavin adenine dinucleotide disodium salt
Flavin adenine dinucleotide disodium salt
CAS No.: 84366-81-4
Vzorec: C₂₇H₃₃N₉O₁₅P₂
Mw: 829.52 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00151217
Číslo CAS: 84366-81-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
UV spectrophotometry molar absorptivity 11300 +/- 4%, on dry substance