Tlačiť
Diethyl (3,3-diethoxypropyl)phosphonate 95% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Stabilizácia: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃) max, 1% w/w
346930050 346930250 346931000
ACRO346930050EA 75.41 EUR
ACRO346930050 ACRO346930250 ACRO346931000
Diethyl (3,3-diethoxypropyl)phosphonate 95% stabilised
Diethyl (3,3-diethoxypropyl)phosphonate
CAS No.: 15110-17-5
Vzorec: C₁₁H₂₅O₅P
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00800259
Číslo CAS: 15110-17-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer ≤1 % Na2CO3