Tlačiť
N-Pivaloyl-o-toluidine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-(2-Chlorophenyl)-2,2-dimethylpropanamide, N-(o-tolyl)pivalamide
346730050 346730250
ACRO346730050EA 140.79 EUR
ACRO346730050 ACRO346730250
N-Pivaloyl-o-toluidine 99%
N-Pivaloyl-o-toluidine
Appearance: White Crystalline powder
Vzorec: C₁₂H₁₇NO
Teplota tavenia: 111…115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075432
Číslo CAS: 61495-04-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥98.5 %