Tlačiť
N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,6-Diazaoctane-1,8-diol
345180100 345180500
ACRO345180100EA 85.04 EUR
ACRO345180100 ACRO345180500
N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine 95%
N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
Appearance: White to light yellow Powder and/or chunks
Vzorec: C₆H₁₆N₂O₂
Teplota tavenia: 92…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002842
Číslo CAS: 4439-20-7
OSN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 101 °C
Titration with HClO4 94 to 106 %