Tlačiť
(Ethylthio)trimethylsilane 90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
345000010 345000100
ACRO345000010EA 49.74 EUR
ACRO345000010 ACRO345000100
(Ethylthio)trimethylsilane 90%
(Ethylthio)trimethylsilane
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec: C₅H₁₄SSi
Teplota varu: 69…70 °C (100 mmHg)
Hustota: 0,83 g/cm³
Teplota vzplanutia: 16 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042890
Číslo CAS: 5573-62-6
OSN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %