Tlačiť
3-Aminopropylphosphonic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
344940010 344940050
ACRO344940010EA 292.02 EUR
ACRO344940010 ACRO344940050
3-Aminopropylphosphonic acid 97%
3-Aminopropylphosphonic acid
CAS No.: 13138-33-5
Vzorec: C3H10NO3P
Teplota tavenia: 290…294 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008222
Číslo CAS: 13138-33-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %