Tlačiť
Aluminum phosphate, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Aluminium phosphate
344441000 344445000 344440025
ACRO344441000EA 65.38 EUR
ACRO344441000 ACRO344445000 ACRO344440025
Aluminum phosphate, pure
Aluminum phosphate
CAS No.: 7784-30-7
Vzorec: AlPO₄
Teplota tavenia: >1500 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003430
Číslo CAS: 7784-30-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Titration ≥80.0 % (AlPO4)