Tlačiť
Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
338700010 338700050
ACRO338700010EA 44.93 EUR
ACRO338700010 ACRO338700050
Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Trimethyl(vinyloxy)silane
Appearance: Clear light yellow Liquid
Vzorec: C₅H₁₂OSi
Teplota varu: 74…75 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,77 g/cm³
Teplota vzplanutia: –10 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00054764
Číslo CAS: 6213-94-1
OSN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3885 to 1.3905 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %