Tlačiť
Hexadecyl palmitate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
338460050 338460250 338461000
ACRO338460050EA 39.11 EUR
ACRO338460050 ACRO338460250 ACRO338461000
Hexadecyl palmitate 98%
Hexadecyl palmitate
CAS No.: 540-10-3
Vzorec: C₃₂H₆₄O₂
Teplota varu: 360 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 52…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053739
Číslo CAS: 540-10-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥97.5 %