Tlačiť
Dimethyl(2-hydroxyethyl)phosphonate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2-Hydroxyethyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester
338160050 338160250
ACRO338160050EA 150.82 EUR
ACRO338160050 ACRO338160250
Dimethyl(2-hydroxyethyl)phosphonate 95%
Dimethyl(2-hydroxyethyl)phosphonate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₄H₁₁O₄P
Teplota varu: 98…104 °C (,1 mmHg)
Hustota: 1,247 g/cm³
Teplota vzplanutia: 192 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043376
Číslo CAS: 54731-72-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %