Tlačiť
2-(4-Chlorosulphonylphenyl)ethyltrimethoxysilane 50% in dichloromethane
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
337470050 337470250
ACRO337470050EA 146.41 EUR
ACRO337470050 ACRO337470250
2-(4-Chlorosulphonylphenyl)ethyltrimethoxysilane 50% in dichloromethane
2-(4-Chlorosulphonylphenyl)ethyltrimethoxysilane
Appearance: Clear yellow Solution
Vzorec: C₁₁H₁₇ClO₅SSi
Teplota varu: >40 °C (760 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00054774
Číslo CAS: 126519-89-9
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to light brown Solution
Infrared spectrum Conforms
Assay 45 to 55 % solids