Tlačiť
4-Amino-6-methoxypyrimidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
337450050 337450250
ACRO337450050EA 99.48 EUR
ACRO337450050 ACRO337450250
4-Amino-6-methoxypyrimidine 97%
4-Amino-6-methoxypyrimidine
Appearance: White to yellow Crystalline powder
Vzorec: C₅H₇N₃O
Teplota tavenia: 154…159 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00129983
Číslo CAS: 696-45-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 159 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %