Tlačiť
Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
337340100 337340010 337340020
ACRO337340100EA 363.02 EUR
ACRO337340100 ACRO337340010 ACRO337340020
Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate 99%
Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate
Vzorec: C₄H₈N₃Na₂O₅P·4H₂O
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00150192
Číslo CAS: 71519-72-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 21 to 25 % (K.F.)
Solubility (10 % in water) Clear colorless solution
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm