Tlačiť
α-D-Galactose-1-phosphate dipotassium salt pentahydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
337035000 337030025 337030500
ACRO337035000EA 613.72 EUR
ACRO337035000 ACRO337030025 ACRO337030500
α-D-Galactose-1-phosphate dipotassium salt pentahydrate 98%
alpha-D-Galactose-1-phosphate dipotassium salt pentahydrate
CAS No.: 19046-60-7
Vzorec: C₆H₁₅K₂O₁₁P
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00150979
Číslo CAS: 19046-60-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤23 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear colorless
Specific optical rotation +81° to +84° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Phosphorus (P) ≤0.2 % (P inorganic)