Tlačiť
4-Nitrophenyl-β-D-glucuronide 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid, 4-Nitrophenyl-β-D-Glucopyranosiduronic Acid, 4-Nitrophenyl β-D-Glucuronide
336790500 336790010 336792500
ACRO336790500EA 43.66 EUR
ACRO336790500 ACRO336790010 ACRO336792500
4-Nitrophenyl-β-D-glucuronide 99+%
4-Nitrophenyl-beta-D-glucuronide
CAS No.: 10344-94-2
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₉
Mw: 315.23 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00036210
Číslo CAS: 10344-94-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
Solubility (1 % in water) Clear colorless to light yellow
HPLC ≤0.05 % (p-Nitrophenol)
Specific optical rotation -107° to -113° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)