Tlačiť
(+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (3R,4R)-2,5-Dioxotetrahydrofuran-3,4-diyl diacetate
336040050 336040250 336041000
ACRO336040050EA 38.89 EUR
ACRO336040050 ACRO336040250 ACRO336041000
(+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride 97%
(+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride
CAS No.: 6283-74-5
Vzorec: C₈H₈O₇
Mw: 216.15 g/mol
Teplota tavenia: 130…135 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00037918
Číslo CAS: 6283-74-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 135 °C
Specific optical rotation +56° to +62° (20 °C, 589 nm) (c=6, acetone)
Titration with NaOH ≥96.0 %