Tlačiť
(+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (3R,4R)-2,5-Dioxotetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate
336030050 336030250
ACRO336030050EA 55.35 EUR
ACRO336030050 ACRO336030250
(+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride 98%
(+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Vzorec: C₁₈H₁₂O₇
Mw: 340.287 g/mol
Teplota tavenia: 174 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00067102
Číslo CAS: 64339-95-3
OSN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 196 °C
Titration by coupling ≥97.5 %