Tlačiť
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: cis-2-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
334270010 334270050
ACRO334270010EA 158.04 EUR
ACRO334270010 ACRO334270050
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid 98%
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
CAS No.: 63216-49-9
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₄
Teplota tavenia: 127…131 °C
Teplota vzplanutia: 194 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01863244
Číslo CAS: 63216-49-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %