Tlačiť
Piperonyl butoxide 90% tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole, 5-((2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)methyl)-6-propylbenzo[d][1,3]dioxole, NSC 8401
334161000 334165000
ACRO334161000EA 81.03 EUR
ACRO334161000 ACRO334165000
Piperonyl butoxide 90% tech.
Piperonyl butoxide
Vzorec: C₁₉H₃₀O₅
Mw: 338.44 g/mol
Teplota varu: 180 °C (1 mmHg)
Teplota vzplanutia: 170 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005842
Číslo CAS: 51-03-6
OSN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.5070 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Specific gravity (20°C) 1.055 to 1.065