Tlačiť
Diethyl (4-nitrobenzyl)phosphonate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (4-Nitrobenzyl)phosphonic acid diethyl ester, Diethyl 4-nitrobenzylphosphonate
332290050 332290250
ACRO332290050EA 135.58 EUR
ACRO332290050 ACRO332290250
Diethyl (4-nitrobenzyl)phosphonate 98%
Diethyl (4-nitrobenzyl)phosphonate
Appearance: Clear yellow to orange to dark red Liquid
Vzorec: C₁₁H₁₆NO₅P
Teplota varu: 151 °C (,1 mmHg)
Hustota: 1,24 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047747
Číslo CAS: 2609-49-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to orange to dark red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5260 (20°C, 589 nm)
NMR ≥97.5 %