Tlačiť
2-Diethoxyphosphorylethylazanium 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Diethyl (2-aminoethyl)phosphonate oxalate
332220010 332220050
ACRO332220010EA 177.3 EUR
ACRO332220010 ACRO332220050
2-Diethoxyphosphorylethylazanium 97%
2-Diethoxyphosphorylethylazanium
CAS No.: 203192-98-7
Vzorec: C₆H₁₆NO₃P·C₂H₂O₄
Teplota tavenia: 135…141 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00800256
Číslo CAS: 203192-98-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 141 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %