Tlačiť
2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethylene glycol chlorophosphate, 2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide
332060050 332060250 332061000
ACRO332060050EA 158.04 EUR
ACRO332060050 ACRO332060250 ACRO332061000
2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane 95%
2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane
CAS No.: 6609-64-9
Vzorec: C₂H₄ClO₃P
Teplota varu: 98…99 °C (2 mmHg)
Teplota tavenia: 11…14 °C
Hustota: 1,55 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00043138
Číslo CAS: 6609-64-9
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4475 to 1.4515 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)