Tlačiť
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-2-Methoxypropanoic acid
331720025 331725000
ACRO331720025EA 541.52 EUR
ACRO331720025 ACRO331725000
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 98%
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₄H₈O₃
Teplota varu: 99 °C (20 mmHg)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01632589
Číslo CAS: 23953-00-6
OSN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4132 to 1.4152 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -70° to -80° (20°C, 589 nm) (neat)