Tlačiť
Benzofuran-2-carboxaldehyde 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde, Benzofuran-2-carbaldehyde
330140010 330140050
ACRO330140010EA 83.72 EUR
ACRO330140010 ACRO330140050
Benzofuran-2-carboxaldehyde 96%
Benzofuran-2-carboxaldehyde
Appearance: Clear yellow to brown Liquid
Vzorec: C₉H₆O₂
Mw: 146.145 g/mol
Hustota: 1.206 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00015463
Číslo CAS: 4265-16-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6300 to 1.6340 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %