Tlačiť
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 6,7-Dihydrobenzofuran-4(5H)-one
330080050 330080250
ACRO330080050EA 146.01 EUR
ACRO330080050 ACRO330080250
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone 98%
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone
Appearance: Clear yellow to brown Liquid or low melting solid
Vzorec: C₈H₈O₂
Teplota varu: 115…118 °C (16 mmHg)
Teplota tavenia: 30…34 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00215511
Číslo CAS: 16806-93-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %