Tlačiť
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanediamino-N,N'-bis(3,5-di-t-butylsalicylidene)cobalt (II), (R,R)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II), (R,R)-Jacobsen's catalyst cobalt(II) complex
329950010 329950050 329950250
ACRO329950010EA 89.73 EUR
ACRO329950010 ACRO329950050 ACRO329950250
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II) 98%
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II)
CAS No.: 176763-62-5
Vzorec: C₃₆H₅₄CoN₂O₂
Mw: 603.74 g/mol
Teplota tavenia: >350 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631277
Číslo CAS: 176763-62-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥97.5 %