Tlačiť
Tamoxifen citrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (Z)-1-(4-Dimethylaminoethoxyphenyl)-1,2-diphenyl-1-butene Citrate
329320010 329320050
ACRO329320010EA 364.62 EUR
ACRO329320010 ACRO329320050
Tamoxifen citrate 98%
Tamoxifen citrate
CAS No.: 54965-24-1
Vzorec: C₂₆H₂₉NO
Mw: 563.65 g/mol
Teplota tavenia: 140…144 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00058321
Číslo CAS: 54965-24-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %