Tlačiť
Noc-18 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: DETA/NO, 2,2′-(Hydroxynitrosohydrazino)bis-ethanamine, Diethylenetriamine NONOate, 3,3-Bis(aminoethyl)-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene
328650250 328651000
ACRO328650250EA 103.09 EUR
ACRO328650250 ACRO328651000
Noc-18 95%
DETA NONOate (NOC-18)
CAS No.: 146724-94-9
Vzorec: C₄H₁₃N₅O₂
Teplota tavenia: 98…106 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00278808
Číslo CAS: 146724-94-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥94 %