Tlačiť
Paclitaxel 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
328420010 328420050 328420250
ACRO328420010EA 87.85 EUR
ACRO328420010 ACRO328420050 ACRO328420250
Paclitaxel 99+%
Paclitaxel
CAS No.: 33069-62-4
Vzorec: C₄₇H₅₁NO₁₄
Teplota tavenia: 213…216 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00869953
Číslo CAS: 33069-62-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 223 °C
HPLC ≥99.0 %